843402
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, 65 μm particle size, bottle of 5 g
Synonym(e):
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
phase filter (Epoxy)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
powder (dry, free-flowing)
Verpackung
bottle of 5 g
Hersteller/Markenname
Tosoh 43402
Kennzeichnungsgrad
800 μeq/g ligand density
Parameter
pressure (max. 3 bar)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
iminodiacetic acid phase
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
Kapazität
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
Trenntechnik
affinity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)