842159
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Phenyl-5PW RP Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh Phenyl-5PW, 42159
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)