821458
TSKgel® ODS-100V HPLC Column
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
About This Item
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21458
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parameter
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
180 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)