818152
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-120T HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-120T, 18152
Kennzeichnungsgrad
22% Carbon, multilayer, encapped
Parameter
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
150 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)