814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 7.5 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Amid-80 Schutz-Säule, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 14461
Parameter
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 21.5 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)