813352
TSKgel® OligoDNA RP (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® OligoDNA RP HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
PEEK
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh OligoDNA RP, 13352
Kennzeichnungsgrad
10% Carbon, not endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
250 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)