813062
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 5 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 5 mm, 10 μm particle size
Materialien
glass
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh 13062
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 5 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)