808639
TSKgel® Sugar AXI (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Sugar AXI HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion HBO3-
Hersteller/Markenname
Tosoh 08639
Parameter
≤20% organic solvent
0.2-0.4 mL/min flow rate
25-80 °C temperature
30 bar max. pressure (60-80 °C)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
trimethylamine phase
Partikelgröße
8 μm
Betriebs-pH-Wert
7-10
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)