Merck
808600
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 8 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Porengröße:
10 μm
Materialien
Pyrex frit
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 08600
16104
Methode(n)
LPLC: suitable
Porengröße
10 μm
Kompatibilität
Tosoh 8 mm ID Glass TSKgel Columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)