Merck
794-0421
HPLC Analysis of Proteins on Mono Q HR 5/5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Mono Q HR 5/5, 10 μm particles (54807)
mobile phase: [A]: 20 mM bis-Tris, pH 6.0; [B]: A + 1M sodium chlorde
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 2.5 mL
sample: human placental lactogen fraction from size exclusion medium
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)