Merck
794-0376
HPLC Analysis of Bovine Liver Extract on Mono Q® 5/50 GL
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Mono Q 5/50 GL, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm particles (5-4807)
mobile phase: [A] 50 mM diethanolamine, pH 8.8; [B] 50 mM diethanolamine + 1.0M sodium chloride, pH 8.8
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 100 μL 1.6 mg protein
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)