Merck
713-1026
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
Synonym(e):
Proteins, mixture
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analyt
Beschreibung
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)