Merck
712-0266
Lactone
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: β-DEX 110, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24301)
oven: 90 °C, 1 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 90 °C
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL in methylene chloride
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)