Merck
69127
Supelco
Diethylazelat
analytical standard
Synonym(e):
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−15.8 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)