Merck
66887-U
Supelco
Empore SPE-Scheiben
Oil and Grease, diam. 47 mm, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
C18
Partikelgröße
12 μm
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Membran-SPE-Technologie besteht aus SPE-Partikeln, die eng in ein Netzwerk aus inerten PTFE-Fibrillen eingebettet sind (90 % SPE-Partikel: 10 % PTFE, nach Gewicht). Der SPE-Membran-Herstellungsprozess führt zu einem hochdichten und gleichmäßigen Extraktionsmedium, das deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen SPE-Produkten mit Sorbensbett/gepacktem Bett bietet. Die Empore-SPE-Technologie bietet ein dichteres, gleichmäßigeres Extraktionsbett als herkömmliche Packbettprodukte, was zu niedrigeren Bettgewichten, kürzeren Diffusionswegen zwischen Analyt und Pore und effizienteren Extraktionen führt.
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
  • Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
  • Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
  • Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
  • Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
  • Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
  • Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Anwendung
Developed specifically for EPA Method 1664A - Oil & Grease (n-Hexane Extractable Material (HEM) in Aqueous Samples).
Compatible with Horizon SPE Extractors
Obtain faster flow-rates without sacrificing recovery & reproducibility. One-piece 3-layer construction:
  • Top layer - PP pre-filter
  • Middle layer - Flow enhancing C18 sorbent
  • Bottom layer - PP scrim
Rechtliche Hinweise
Empore is a trademark of CDS Analytical
Haftungsausschluss
CDS Analytical LLC hat kürzlich von 3M Purification Inc. die Rechte an den Empore-Produkten erworben. In der Übergangsphase können Sie Produkte mit dem Branding von jeweils einem dieser beiden Hersteller auf der Verpackung erhalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)