Merck
63314-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
BIOshell HPLC-Säule – lgG 1000, Å C4, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L26
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
spezifische(r) Analyt(en)
IgG
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
0.6% carbon loading
Parameter
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 3.0 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
BIOshell IgG 1000Å C4 ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Säule, die auf einem neuen Fused-Core®-Teilchendesign mit großen Poren (1.000 Å) basiert. Die Fused-Core-Teilchen bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Teilchendesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,5-μm-Schale und der geringen Teilchengesamtgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die dicht gebundene, ausgiebig endverkappte stationäre Phase aus Dimethylbutyl von BIOshell IgG 1000Å C4 bietet eine stabile Umkehrphasenbepackung, die zum Trennen von Verbindungen mit hoher Molekülmasse, z. B. Proteine, eingesetzt werden kann.
Rechtliche Hinweise
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.