59683-U
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
pack of 10 ea
Synonym(e):
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 10 ea
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Aktive Matrixgruppe
C18 coating
Anwendung(en)
clinical
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with automated robotic liquid handling systems
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Verwandter Inhalt
Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance the speed and simplicity of plasma protein binding studies and analyses of other free analytes, compared to the rapid equilibrium dialysis techniques for accurate and reproducible LCMS results.