59531-U
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonym(e):
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)