584574-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Column
column L × I.D. 3 cm × 3 mm
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
5.6% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
3 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
AQ-C18, polar modified bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)