Merck
58149-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-8-DB HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
6.0% carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.3 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL LC-DB-Phasen sind speziell für basische Verbindungen deaktiviert. Diese Säulen bieten eine kürzere Retention, bessere Peak-Form und höhere Effizienz für organische Basen als sie mit herkömmlichen Umkehrphasensäulen erhalten werden können.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)