Wichtige Dokumente
581402-U
Ascentis® C8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® C8 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
4.0 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis C8 ist eine Säule mit hochgradig reproduzierbaren Ergebnissen und ausgezeichneter Selektivität gegenüber polaren Verbindungen. Die Phase bietet hervorragende Leistung bei Mobilphasen mit hohem wässrigem oder organischem Anteil.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hervorragende Retention hydrophober Moleküle
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Geringes Bluten, für LC-MS-Trennungen
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Read our Biofiles article on Analysis of Isoprenoid Pathway Metabolites by LC-MS.