Wichtige Dokumente
57801
Tetracosansäure-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonym(e):
Lignocerinsäure-1,2,3,4-13C4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChIKey
QZZGJDVWLFXDLK-UMABCEJASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)