57479
Rheodyne® Verschraubungen
nut and ferrule for 1/8 in. tubing, pkg of 1 ea
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel nut and ferrule
Verpackung
pkg of 1 ea
Fitting
nut and ferrule for 1/8 in. tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)