Wichtige Dokumente
57100-U
Visidry Trocknungsaufsatz
for use with Visiprep 12-port model
Synonym(e):
SPE Vacuum Manifold Drying Accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Kompatibilität
for use with Visiprep 12-port model
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis:Zur Trocknung von 12mL, 20mL oder 60mL SPE-Kartuschen ist der Visidry Trockenaufsatz nicht geeignet.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page provides tables that list the products used in promulgated methods for Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) analysis, organized by method and step for easy reference. As new methods are released, this page will be updated.