Merck
55414-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep+ with MgSO4 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Zusammensetzung
Magnesium Sulfate, 150 mg
Z-Sep+, 50 mg
Verpackung
pack of 100 ea
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
2 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Sonstige Hinweise
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Rechtliche Hinweise
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact techserv@sial.com
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna Laura Capriotti et al.
Journal of chromatography. A, 1343, 69-78 (2014-04-22)
A sensitive, simple and rapid method for the simultaneous determination of 19 mycotoxins in biscuits (a dry matrix containing cereals and egg) has been developed using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with electrospray source working in
An overview of analytical methods and occurrence of benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment
Herrero, P., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 62, 46-55 (2014)
Determination of toxic substances, pesticides and mycotoxins, in ginkgo biloba nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry
Martinez-Dominguez, G., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 118, 124-130 (2015)
Darina Lankova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(10), 2515-2525 (2016-02-11)
In this study, a novel analytical approach for the determination of 11 monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in urine was developed and validated. The rapid, simple and high-throughput sample preparation procedure based on ethyl acetate extraction and subsequent purification
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Artikel
Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.
Verwandter Inhalt
QuEChERs is a solid phase extraction (SPE) technique for sample preparation. Supelco's innovative Z-Sep and Z-Sep+ sorbents demonstrated here extract more fat and pigment than traditional PSA/C18 phases while showing greater analyte recovery and greater reproducibility.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS is a ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’ sample cleanup method used to prepare food and agricultural samples for pesticides analysis. QuEChERS is based on the Solid Phase Extraction (SPE) technique of sample preparation.