Merck
54479
Rheodyne® Modell 7000L-Strömungsschaltventil, große Bohrung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Materialien
stainless steel valve
Leistungsmerkmale
manual
number of ports 6
positions 2
Hersteller/Markenname
Rheodyne 7000L
Parameter
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Fitting
10-32 Rheodyne thread
Allgemeine Beschreibung
Das 7000L Strömungsschaltventil mit zwei Einstellungen besitzt einen Strömungskanal von 1 mm (0,040″).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)