Merck
53210-U
Supelco
SupelMIP® Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube
bed wt. 25 mg, volume 10 mL , LRC, pk of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
SupelMIP® SPE - Chloramphenicol, bed wt. 25 mg, volume 10 mL , LRC, pk of 50
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
SupelMIP®
Zusammensetzung
bed wt., 25 mg
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
10 mL , LRC
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
SupelMIP SPE-Phasen wurden von MIP Technologies AB entwickelt, einer der führenden Autoritäten und kommerziellen Pioniere im Bereich molekular aufgedruckter Polymere für Trennungen, analytische Chromatographie und Probenvorbereitung im Prozessmaßstab.
Die SupelMIP SPE-Produktpalette umfasst hochvernetzte Polymere, die so aufgebaut sind, dass sie ein einzelnes Analyt von Interesse oder eine Gruppe strukturähnlicher Analyten mit einem extrem hohen Grad an Selektivität extrahieren können. Dies ist möglich, da bei der MIP-Synthese Selektivität ausgelöst wird, wobei ein Template-Molekül, welches so aufgebaut ist, dass es den Analyt imitiert, die Bildung spezifischer Hohlräume oder Aufdrucke leitet, die den oder die betreffenden Analyten sterisch und chemisch ergänzen.
Indem die Aufdruckstelle sorgfältig konstruiert wird – entweder durch molekulares Modellieren, experimentelles Design oder Screeningmethoden – können die Bindungstaschen so ausgelegt werden, dass mehrere Interaktionspunkte für den oder die betreffenden Analyten bestehen. Dies führt zu einer stärkeren Wechselwirkung zwischen der Festphase und dem bzw. den Analyten. Daher können bei der SPE-Methodik extremere Waschbedingungen toleriert werden, was wiederum zu reineren Extrakten führt. Da die Extraktionsselektivität wesentlich verbessert wird, ist ein geringerer Hintergrund vorhanden, wodurch niedrigere Nachweisgrenzen erreicht werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/supelmip.
Anwendung
Eine MIP-Phase, die für die selektive Extraktion von Chloramphenicol in biologischen Matrizen entwickelt und optimiert wurde.
Chloramphenicol ist ein Breitbandantibiotikum, das derzeit in zahlreichen Ländern und politisch-wirtschaftlichen Gemeinschaften, darunter der EU, den USA und Kanada, verboten ist. Diese MIP-Phase und die damit verbundene Methode stellen eine einfache, effiziente und hochselektive Extraktionsmethode für die Quantifizierung von Chloramphenicol in Lebensmittelprodukten und biologischen Matrizen dar. Es werden konstant Nachweisgrenzen erreicht, die deutlich unter der geforderten Mindestleistungsgrenze (MRPL) liegen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Äußerst selektive SPE zur Spurenanalyse in Komplexmatrizen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen
  • Signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen
  • Verbesserte MS-Kompatibilität
Rechtliche Hinweise
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
200.3 °F
Flammpunkt (°C)
93.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The method for determination of low concentrations of chloramphenicol in bovine and porcine urine was developed. Sample cleanup was performed by Molecular Imprinted Polymer (MIP) columns. Confirmatory analyses were conducted using GC/MS-NCI after derivatisation (silylation). The described method was fully validated according to CD 2002/657/EC, CCa was 0.06 ng/mL, CCb was 0.1 ng/mL. This method is considerably robust and allows to process even very dirty samples. The described procedure is very simple, low-time-consuming, provides high throughput of examinated samples, and could be used for routine screening and confirmatory analyses as well.
Verwandter Inhalt
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MS