52737-U
Discovery® DSC-WCX SPE-Röhrchen
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Discovery®
Zusammensetzung
bed wt., 50 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
carboxypropyl bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Kapazität
0.15 meq/g total capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
- Eine polymer gebundene Ethylendiamin-triessigsäure-Phase mit einem pKa von 4,8
- Das Gegenion ist Na+
- Die Ionenaustausch-Kapazität beträgt ~ 0,15 meq/g
- Bei pH 6,8 und darüber negativ geladen
- Ein pH-Wert von 2,8 und darunter neutralisiert diese Phase, für eine leichtere Elution stark kationischer Analyten, die nur bei extrem basischen Bedingungen neutralisiert sind
- Wird normalerweise bei sehr stark kationischen Verbindungen (hoher pKa) eingesetzt, die an starke Kationentauscher irreversibel gebunden werden könnten
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokolle
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
52737-U | 4061833527412 |