52214-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-205, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
VHP-205
Verpackung
1 ea of
Fitting
10-32 thread
Kompatibilität
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)