Merck
509965
Supelco
Modell 206 SCOTTY® Regulator
with 1/8-inch tube connector included
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Leistungsmerkmale
gauge (4000psi)
Verpackung
pkg of 1 ea
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with Scotty HP
Allgemeine Beschreibung
  • Edelstahlgehäuse mit Membran aus 316L-Edelstahl/Elgiloy
  • Manometer 0-3000psig (0-206bar)
  • Ausgabedruck 0-100psig (0-6,9bar)
  • CGA 110/180-Anschlüsse
  • Regler mit 1/8″-Anschluß für Rohrleitung oder mit Spritzenadapter
Fußnote
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
Rechtliche Hinweise
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)