Merck
509590
Spritzen mit Luer-Lock-Ventil (509353)
volume 1000 μL, 1MDR-VLL-GT, needle size (not included)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
Pre-fitted with Luer Lock Valve
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008160
Volumen
1000 μL
Allgemeine Beschreibung
  • SGE Syringes (volume 1 mL, needle size (not included)) fitted with Luer Lock Valve, Model: 1MDR-VLL-GT.
  • Made using borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger needs to be removed.
  • Feature an interference fit between the plunger tip and the barrel, that improves the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1