50857-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
2 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)