50608-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
(SST)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis® Express
Leistungsmerkmale
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
6.5% Carbon loading
Parameter
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
Säule L × ID
5 cm × 2.1 mm
Matrix
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18
Partikelgröße
2.0 μm
2.0 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
1-8
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)