48825
PCB-Kit 3
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 505,508,8082,8270
MISA (Canada) Group 27
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
pkg of 1 kit
Konzentration
200 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Nur Kit-Komponenten
- Aroclor 1232 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
- Aroclor 1248 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 48701Aroclor 1016 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDB
- 48705Aroclor 1221 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDB
- 48706Aroclor 1242 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDB
- 48707Aroclor 1254 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDB
- 48704Aroclor 1260 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?