Merck
47514-U
Supelco
EPA CLP SOW OLM04 halbflüchtige Mischung -Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
US EPA/CLP SOW OLM04
Beschreibung
Separate Source
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL (47514-U)
Konzentration
2000 μg/mL each component in dichloromethane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as acetophenone, atrazine, benzaldehyde, biphenyl, and ε-caprolactam.
US EPA Contract Laboratory Program (CLP) methods are analytical methods for identifying and quantifying organic compounds on the EPA′s Target Compound List (TCL) in groundwater, sediment, and soil samples at abandoned hazardous waste sites.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Acetophenone
    Atrazine
    Benzaldehyde
    Biphenyl
    ε-Caprolactam
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)