44923-U
ISO 17943 Odor Compounds Mix
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17943
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL each component in methanol
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.