29759-U
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Beschreibung
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parameter
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Durchschnittliche Dicke
6 μm
df
6 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Silica phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Säulenart
capillary PLOT
Allgemeine Beschreibung
USP Code: None
Phase:
- Silica
- -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)