29661-U
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, QsertVial mit geringer Adsorption (LA)™
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonym(e):
Zertifiziertes, adsorptionsarmes Fläschchen-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)