29638-U
SGE gasdichte Spritze, fixierte Nadel
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
point style 2
syringe type F (fixed needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008102
Kanüle L × AD
50 mm × 0.72 mm
Volumen
1000 μL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)