Wichtige Dokumente
2879925-U
Inlet-Liner, Split/Splitlos-Typ, sich verjüngendes FocusLiner™-Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 25 ea
Synonym(e):
GC-Zubehör, Glaswolle, Einlassdichtung
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Mit Agilent (5890, 6890 und 7890) kompatibel
- Mit Finnigan (9001GCQ) kompatibel
- Mit Varian (CP-1177-Injektor) kompatibel
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)