Merck
28423-U
Supelco
Dioxin-Probenvorbereitungs-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Agentur
suitable for EPA 1613
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Das Kit enthält alle unten aufgeführten Glasgeräte und Verbindungsstücke.
HINWEIS: Erfordert zusätzlich mehrschichtige Kieselgelsäulen und reversible zweischichtige Kohlenstoffmolekularsieb-Röhrchen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)