27452
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm.
13 mm
Septumdicke
0.040 in. ± 0.005 in.
Fitting
thread for 13
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)