Merck
27222-U
Supelco
Aluminium-Crimpverschluss (ohne Septum), Silberaluminum
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
silver aluminum
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Öffnung
13 mm × 6.4 mm
Fitting
thread for 13
Kompatibilität
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27222-U4061826144060