27180
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vials may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) followed by GC-FID for simultaneous analysis of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran from juice samples.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An efficient method for the simultaneous determination of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran in fruit juices by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?flame ionisation detector.
Food Chemistry, 192, 9-14 (2016)
Experimental neurobiology, 28(4), 529-536 (2019-09-09)
Stress can induce a serious epileptic encephalopathy that occurs during early infancy. Recent studies have revealed that prenatal stress exposure is a risk factor for the development of infantile spasms. Our previous work demonstrates that prenatal stress with betamethasone-induced alterations