27178
Septen, PTFE/roter Kautschuk, 100er-Packung
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
18 mm
Durchm. × Dicke
18 mm × 0.050 in.
Kompatibilität
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)