27154
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
149 °C temp. limit
Durchm. × H
18 mm × 9.7 mm
Lochdurchm.
9 mm
Fitting
thread for 15-425
Kompatibilität
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)