Merck
27061
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, mit Silan behandelt
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial
Beschreibung
silanized glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)