27006
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)