26887-U
SGE Spritzen für Agilent/HP 7673, 7683 und 6850 ALS Autosampler, fixierte Nadel
volume 5 μL, 5F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23-26 ga
Leistungsmerkmale
needle type fixed tapered needle
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001822
Kanüle L
42 mm
Volumen
5 μL
Allgemeine Beschreibung
SGE-Spritzen sind designed und getestet, um den besonderen Anforderungen der Autosampler zu genügen. Diese Spritzen haben einen einzigartigen Kolben, der ein Verbiegen und Festfressen verhindert. Der Nadelspitzentyp eignet sich für häufige und schnelle Injektionen durch ein Septum und macht diese Spritze so zu einer der zuverlässigsten Autosampler-Spritzen auf dem Markt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)