24931
Purge/Trap B
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Synonym(e):
PURGE TRAP B, O.I ANALYTICAL 4560
About This Item
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
environmental
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)